Hait: Salinity Meters
Kannettavilla taskukokoisilla mittareilla analysoit nestemäisten, kiinteiden ja viskoosisten näytteiden suolapitoisuuden helposti ja nopeasti.
Kannettavilla taskukokoisilla mittareilla analysoit nestemäisten, kiinteiden ja viskoosisten näytteiden suolapitoisuuden helposti ja nopeasti.
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: These salt meters utilise the electric conductivity method and require no reagent solutions. They feature a funnel-shaped sensor section which measure...
Tuoteluettelon nro: (ATAG4211)
Toimittaja: ATAGO
Kuvaus: This digital salt meter features a funnel-shaped sensor section (conductivity), which measures the salt % of a sample (dilute solution of soy sauce, k...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (LOVI194804-16)
Toimittaja: Lovibond
Kuvaus: The SD 90 salt meter is a compact, easy to use handheld meter for the measurement of salinity.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (EUTEECOSALTTEST)
Toimittaja: EUTECH
Kuvaus: This waterproof and accurate tester with stainless pin sensor is ideal for basic salinity measurements in aquaculture, spas, pools, simple lab work an...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (EBRO1340-5211)
Toimittaja: EBRO
Kuvaus: The SSX 210 salt meter is used to measure the salt content in semi-solid food products, such as meat, cold cuts, cheese, salads etc. To achieve this, ...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HORI3200689158)
Toimittaja: HORIBA
Kuvaus: This meter directly measures sodium ion concentration in 0,3 ml sample (or 0,05 ml with sampling sheet B) and converts it into salinity or NaCl salt c...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (HORI3999960128)
Toimittaja: HORIBA
Kuvaus: This waterproof meter features a unique flat sensor that enables quick, accurate and direct measurements of micro samples as small as 0,12 ml. The sen...
UOM: 1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom