Hait: Lämpöanturit
VWR tarjoaa lämpötila-antureita moniin eri läpötilanmittaus tarpeisiin, kuten elintarvikkeiden, ilman ja nesteiden mittauksiin. Läpöanturityyppejä on useita erilaisia ja haluttuun sovellukseen löytyy varmasti aina sopiva vaihtoehto. K-tyypin ja Pt100- tai Pt1000-tyypin anturit ovat tunnetuinmpia malleja, mutta valikoimissa on myös laaja joukko laitekohtaisia antureita, kuten etäluettavat lämpöanturit, IR-lämpöanturit ja jääkaappien lämpötilaseurantaan tarkoitetut glykolilla täytetyt pulloanturit.
VWR tarjoaa lämpötila-antureita moniin eri läpötilanmittaus tarpeisiin, kuten elintarvikkeiden, ilman ja nesteiden mittauksiin. Läpöanturityyppejä on useita erilaisia ja haluttuun sovellukseen löytyy varmasti aina sopiva vaihtoehto. K-tyypin ja Pt100- tai Pt1000-tyypin anturit ovat tunnetuinmpia malleja, mutta valikoimissa on myös laaja joukko laitekohtaisia antureita, kuten etäluettavat lämpöanturit, IR-lämpöanturit ja jääkaappien lämpötilaseurantaan tarkoitetut glykolilla täytetyt pulloanturit.
86  results were found
SearchResultCount:"86"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Temperature probe, VWR®
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: External PT100 probes is for monitoring the temperature of an external application.
Tuoteluettelon nro: (620-1666)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lämpömittarin anturi, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ultra-accurate probe (PT), VWR®, pita-ala, −70…+200 °C, Halk. × P: 3×100 mm
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Ultra-accurate K-type probe, pita-ala, Liitos: SMP, −65…+400 °C, Halk. × P: 2,5×100 mm
Tuoteluettelon nro: (620-2810)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Optimise performance of thermometer.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (462-0553)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: External PT100 probe is used for with chillers and coolers, 6000 series chiller, non-refrigerated coolers, 4100 liquid-to-liquid coolers.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Remote temperature probes for circulator use with a chiller. Allows points of control to be switched from inside a chiller to a remote location. Compe...
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Temperature probe, VWR®, Nesteet, ilma-, kaasu-ja semi-kiinteiden, –40…+250 °C, Halk. × P: 15×1219 mm
Tuoteluettelon nro: (620-1754)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lämpömittarin anturi, VWR®
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (620-1987)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Lämpömittarin anturi, Traceable®, Nesteet, ilma-, kaasu-ja semi-kiinteiden, −50...+150 °C, Halk. × P: — mm
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Tarkka anturi, Lävistys, −50...+150 °C, Halk. × P: 5×115 mm
Tuoteluettelon nro: (620-0745)
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Temperature probe, −200...+300 °C
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Tarkka anturi, T, Liitos: Lämpöpari, −50…+350 °C, Halk. × P: 5×112 mm
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Temperature probe, −50...+300 °C, 125 mm, Halk. × P: 4×125 mm
Toimittaja: Testo
Kuvaus: Probe for infrared thermometer, −60...+130 °C, 65 mm, Halk. × P: 5×65 mm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 86
no targeter for Bottom