VWR® Q Path®, Aluslasilaatikot, Q Path®
Toimittaja: VWR
Q Path®
631-1049EA 1680 EUR
631-1049
VWR® Q Path®, Aluslasilaatikot, Q Path®
Aluslasien tarjottimet
Näissä metallilaatikoissa voi säilyttää 50×50 mm:n tai 80×57 mm: mikroskoopin diat.
Paino: 9 kg