Pipette canisters, flat bottom
Toimittaja: BELLCO GLASS INC.
Glass pipette canisters constructed of borosilicate glass.
  • With flat bottom
  • All components will withstand repeated dry or steam heat sterilization
  • Bottom silicone pad prevents chipping of pipette tips
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Pipette canister, with stainless steel closure, H×Ø: 430×38 mm 6 BELC1290-38430
Pipette canister, with stainless steel closure, recommended for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1290-38250
Pipette canister (without closure), H×Ø: 300×38 mm 6 BELC1290-00300
Pipette canister (without closure), recommended for Shortie pipettes, H×Ø: 250×38 mm 6 BELC1290-00250
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
LISÄTARVIKKEET
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Accessories
Tuote Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Mounting plate, 90×90 mm, for use with 38mm OD glass pipette canisters 6 BELC1288-11111
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm