Pakastussäiliö soluille, CoolCell® LX
Toimittaja: BIOCISION, LLC
CoolCell®
479-1180EA 242 EUR
BCISBCS-405O BCISBCS-405G BCISBCS-405PK BCISBCS-406
Pakastussäiliö soluille, CoolCell® LX
CoolCell® LX- ja 5 ml LX -pakastussäiliöillä pakastat solut tasaisesti ja toistettavasti. Voit pakastaa soluja hallitusti nopeudella –1 °C/min ilman alkoholia asettamalla säiliön –80-asteiseen pakastimeen. Alkoholiton menetelmä takaa erinomaisen toistettavat pakastustulokset. Särkymättömät CoolCell®-säiliöt ovat helppoja avata myös pakastettuina, eivätkä pakastetut säiliöt tunnu kylmiltä. Pitkälle kehitetty rakenne: viistottu pohjan ja kannen liitoskohta nopeuttaa pakastetun säiliön avaamista, numeroidut kuopat helpottavat näytteiden tunnistamista, ja lisäksi näyteputkien yläosat ovat esillä säiliön ollessa auki, mikä nopeuttaa niiden siirtämistä säiliöstä kuivajäähän tai nestetyppeen.
  • Ei tarvitse esijäähdyttää
  • Ei odottelua pakastussyklien välillä
  • Kaikkien solujen jäähdytysnopeus –1 °C/min
  • Ei jatkuvia kustannuksia tai huoltoa
CoolCell® LX -säiliöön mahtuu 12 kpl 1 tai 2 ml:n pulloja ja CoolCell® 5 ml LX -säiliöön 12 kpl 3,5...5 ml:n pulloja. Ainutlaatuisten materiaalien ja kiinteään ytimeen perustuvan rakenteen ansiosta vaihtelua ei esiinny ja sulatettujen solujen elinkykyisyys on sama tai parempi kuin alkoholipohjaisissa solujen pakastussäiliöissä.