  • Kriteerit
    • In Stock (12)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Dial Thermometers
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/43/18989343.jpg
Analogiset lämpömittarit soveltuvat erinomaisesti LVI-käyttöön, opetuskäyttöön, elintarviketeollisuuteen ja elintarvikkeiden säilytykseen, lääketeollisuuteen ja laboratorioihin mm. autoklaavien, lämpökaappien, jääkaappien ja nesteiden lämpötilaseurantaan.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Nämä lämpömittarit soveltuvat erinomaisesti LVI-käyttöön, opetuskäyttöön, elintarviketeollisuuteen ja elintarvikkeiden säilytykseen, lääketeollisuutee...
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tässä yksikössä on värikoodattu kaksoisasteikko valkoisella taustalla sekä nollauspainike. Se mittaa nopeasti ja antaa useita lukemia. Mittari sopii m...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Tämä ilmalämpömittari, jossa on analoginen säätö, ilmaisee pakastimen ja jääkaapin lämpötilan tai pilaantumislämpötilan.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  AMARELL, ARNO
Kuvaus:   [EN]THERMOMETER F/SWIM POOL RED 0:40°C 1 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (AMART110410)
Toimittaja:  AMARELL, ARNO
Kuvaus:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (SIMETM0015)
Toimittaja:  TQC
Kuvaus:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   This durable thermometer, with maximum registering pointer (red), is moved up by the temperature measuring pointer (black) to indicate the highest tem...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAB613104100)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 12
  1  2  Seuraava 