VWR®, Sekoitusmagneetit, pakattu laatikkoon
Toimittaja: VWR
VWR®
442-0515EA 61.4 EUR
442-0515 442-0516 442-0517 442-0518 442-0522 442-0513 442-0514 442-0520 442-0521 442-0519
VWR®, Sekoitusmagneetit, pakattu laatikkoon
Sekoittajat Magneettisauva tai namu
Octahedral 1 -sarja, PTFE-pinnoitettuja; 12 kahdeksankulmaista, keskirenkaalla varustettua magneettisekoitussauvaa käytännöllisessä, läpinäkyvässä pakkauksessa. Sarja sisältää kaksi sekoittajaa, joiden mitat ovat (P×läpimitta (mm)) 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 ja 64×10.
Sarja ristimuotoiltuja, PTFE-pinnoitettuja, ristinmuotoisia magneettisekoitussauvoja. Viiden kappaleen pakkaus. Sarja sisältää yhden sekoittajan, jonka mitat ovat (P×läpimitta (mm)) 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 ja 38×38.
Oval 1 -sarja, PTFE-pinnoitettuja; 12 ovaalinmuotoista magneettisekoitussauvaa käytännöllisessä, läpinäkyvässä pakkauksessa. Sarja sisältää kaksi sekoittajaa, joiden mitat ovat (P×läpimitta (mm)) 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 ja 35×13. Sarja sisältää myös yhden sekoittajan, jonka mitat ovat (P×läpimitta (mm)) 50×17 ja 70×27.
Oval 2 -sarja, PTFE-päällystetyt, soikeat magneettisauvat (13 kpl) kätevässä, läpinäkyvässä laatikossa. Sarjaan kuuluu kaksi kappaletta kutakin kokoa P×Ø (mm): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20, ja 50×20. Lisäksi sarjaan kuuluu yksi kappale kokoa P×Ø (mm): 70×20.
Sarja värillinen mikro, PTFE-päällystetyt, värilliset mikromagneettisauvat (12 kpl) kätevässä, läpinäkyvässä laatikossa. Sarjaan kuuluu yksi kappale jokaista väriä (sininen/punainen/keltainen) seuraavan kokoisina P×Ø (mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 ja 10×3.
Sarja värillisia standardeja, PTFE-päällystetyt, kahdeksankulmaiset, värilliset magneettisauvat (24 kpl), joissa rengas keskellä, kätevässä, läpinäkyvässä laatikossa. Sarjaan kuuluu yksi kappale jokaista väriä (sininen/punainen/keltainen) seuraavan kokoisina P×Ø (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 ja 75×13.
Polygon 1 -sarja, PTFE-päällystetyt, lieriönmuotoiset magneettisauvat (18 kpl) kätevässä, läpinäkyvässä laatikossa. Sarjaan kuuluu kaksi kappaletta kutakin kokoa P×Ø (mm): P×Ø (mm): 10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 ja 80×10.
Polygon 2 -sarja, PTFE-päällystetyt, lieriönmuotoiset magneettisauvat (18 kpl) kätevässä, läpinäkyvässä laatikossa. Sarjaan kuuluu kaksi kappaletta kutakin kokoa P×Ø (mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 ja 70×10.
Mix 1 -sarja, PTFE-päällystetyt, lieriönmuotoiset magneettisauvat (22 kpl), joista 16:ssa on irrotettava rengas. Sauvat ovat kätevässä, läpinäkyvässä laatikossa. Sarjaan kuuluu kaksi kappaletta kutakin kokoa P×Ø (mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 ja 51×10. Lisäksi sarjaan kuuluu yksi kappale seuraavia kokoja P×Ø (mm): 32×8, 32×10, 38×10 ja 45×8.
Mix 2 -sarja, PTFE-pinnoitettuja. 14 magneettisekoitussauvan sarja: neljä mikro- ja 10 kahdeksankulmaista, keskirenkaalla varustettua sekoitussauvaa käytännöllisessä, läpinäkyvässä pakkauksessa. Sarja sisältää kaksi sekoittajaa, joiden mitat ovat (P×läpimitta (mm)) 7×2, 10×3, 13×8, 15×8, 25×10, 38×10 ja 51×10.