Hait: Sekvenssointireagenssit
Sekvenssointireagenssit ovat genomin sekvenssoinnin tukena käytettäviä käyttötarkoitukseen erityisesti suunniteltuja reagensseja sekä kittejä. Nämä reagenssit ovat yleisreagensseja oli sitten kyse NGS-sekvenssoinnista (Next generation sequencing), kokogenomisekvenssoinnista (whole genome sequencing, WGS) tai eksomien sekvenssoinnista. NGS-Library kitit, templaattien monistuskitit (template amplification kits) sekä sekvenssointipuhtaat biokemikaalit löytyvät kaikki VWR:n valikoimasta.
Sekvenssointireagenssit ovat genomin sekvenssoinnin tukena käytettäviä käyttötarkoitukseen erityisesti suunniteltuja reagensseja sekä kittejä. Nämä reagenssit ovat yleisreagensseja oli sitten kyse NGS-sekvenssoinnista (Next generation sequencing), kokogenomisekvenssoinnista (whole genome sequencing, WGS) tai eksomien sekvenssoinnista. NGS-Library kitit, templaattien monistuskitit (template amplification kits) sekä sekvenssointipuhtaat biokemikaalit löytyvät kaikki VWR:n valikoimasta.
6  results were found
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (MAG-FRAG-I-5)
Toimittaja: Corning
Kuvaus: The AxyPrep™ FragmentSelect Kits utilise a paramagnetic bead technology for quick high throughput optimised DNA size selection suitable for various ne...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (786-15)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: SG-Glutamic-C™ is a serine endopeptidase, from S. aureus V8, that is highly specific for the cleavage of peptide bonds at the carboxy side of e...
UOM: 1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (25-9005-98)
Toimittaja: Cytiva
Kuvaus: AutoScreen 96 well plate consists of a 96-well filter plate containing DNA grade Sephadex™ G-50 for purification of sequencing reactions prior to anal...
UOM: 1 * 10 Items
Tuoteluettelon nro: (786-11)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: SG-Arginine-C™ endopeptidase (Clostripain, from C. histolyticum) specifically hydrolyses the carboxy peptide bond of arginine. SG-Arginine-C™ h...
UOM: 1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (786-14)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: SG-Lysine-C™ endopeptidase, from Lysobacter enzymogenes, is a serine protease highly specific in cleaving peptide bonds at the carboxy side of ...
UOM: 1 * 2 Items
Tuoteluettelon nro: (786-13)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: SG-Chymotrypsin™ is a serine endopeptidase, which predominantly cleaves peptide bonds on the carboxy side of tyrosine, phenylalanine and tryptophan. I...
UOM: 1 * 2 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom