Käsineet, kemikaalinkestävät, uvex profastrong NF33
Toimittaja: Uvex
uvex profastrong
112-4563EA 6.6 EUR
112-4563 112-4562 112-4561 112-4560
Käsineet, kemikaalinkestävät, uvex profastrong NF33
Käsineet
Nämä puuvillavuoriset nitriilikumikäsineet kestävät hyvin öljyjä, rasvoja, happoja ja liuottimia.
  • Kestää hankausta
  • Pitävä ote myös märistä esineistä
  • Anatominen muotoilu
  • Hyvä sormituntuma
Ne soveltuvat erityisesti kemianteollisuuteen sekä auto-, paino- ja elintarviketeollisuuteen. Niitä voi käyttää myös laboratorioissa.
Sertifikaatit: EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1:2016 Type A (AJKLOT)
Hyväksytty elintarvikekäyttöön