Blokkitermostaatti, Advanced-malli, digitaalinen, lämmitetty kansi
460-0185EA
1420
EUR
VWRI460-0185
VWRI460-0103
Blokkitermostaatti, Advanced-malli, digitaalinen, lämmitetty kansi
Lämmitetyllä kannella varustettu Advanced-blokkitermostaatti soveltuu käyttötarkoituksiin, jotka edellyttävät tulosten toistettavuutta ja huippuluokan lämpötilan stabiiliutta. Monikäyttöinen laite soveltuu erinomaisesti isotermiseen inkubointiin, entsyymireaktioihin, immuunimäärityksiin, nukleiinihappojen denaturointiin ja moniin muihin laboratoriomenetelmiin. Kiinteä, lukituksella varustettu tukitankopidike ulkoisen lämpötila-anturisarjan asentamiseen. Blokkitemostaatissa voi käyttää yhtä mikrolevyblokkia tai kahta erillistä vaihdettavaa blokkia. Kaikissa blokeissa on lämpömittarikuoppa blokin lämpötilan mittaamista varten. Hyvä kontakti putkien ja lohkon välillä takaa tehokkaan lämmityksen, ja kevyt rakenne edistää lämpötilan yhtenäisyyttä.
- Erinomainen lämpötilan yhtenäisyys, stabiilius ja säätely – lämpötilan stabiilius ja yhtenäisyys 37 °C:ssa on ±0,2 °C lohkon sisällä ja ±0,1 °C samanlaisten blokkien välillä
- Lämpötila-alue on ympäristön lämpötila + 5...100 °C, lämpenee 100 °C:seen 50 minuutissa
- Ajastin näyttää kuluneen ajan tai katkaisee laitteen virran käyttäjän ohjelmoiman ajan kuluttua loppuun
- Kannen lämmitys vähentää kosteuden tiivistymistä näytteiden kansiin
- Lisävarusteena saatava ulkoinen lämpötila-anturisarja blokin tai näytteen todellisen lämpötilan seurantaan
- Mahdollisuus käyttää VWR:n vaihdettavia blokkeja 0,2 ml:n mikroputkille, koeputkille tai enintään 85 mm korkeille näytepulloille
Lämmitetty kansi auttaa säätelemään lämpötilaa. PID-lämpötilansäädin, johon on lisävarusteena saatavana ulkoinen RTD-anturi. Laite lämmittää näytteet asetuslämpötilaan nopeasti ja tarkasti. Lämpötilaa voi säätää ±0,1 °C:n välein. Kosketuspainikkeet ja erilliset helppolukuiset lämpötilan ja ajan LED-näytöt, joissa näkyvät myös asetusarvot ja todellinen lämpötila. Viimeisimmät asetukset näkyvät näytössä senkin jälkeen, kun virta on katkaistu. Ajastetussa käyttötilassa laite antaa äänimerkin, kun aika on kulunut loppuun ja kun asetettu lämpötila on saavutettu. Lämpötilan kalibrointitilan avulla käyttäjä voi kalibroida laitteen ulkoisen lämpötilan mittauslaitteen mukaan. Kuuman laitteen varoitusvalo syttyy, kun lämpötila on yli 40 °C. Ylikuumenemissuojaus takaa, että lämmitys loppuu automaattisesti, jos laitteen asetuslämpötila ylittyy 10 asteella. Käyttöympäristön lämpötila 18...33 °C (tiivistymätön suhteellinen kosteus 20...80 %).
Tilaustiedot: Saatavana on erikseen tilattavia blokkeja ja lämpötila-anturisarja (lisävaruste).
Varoitus: * RT = Käyttöympäristö
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Learn more
About VWR
Tuote on lisätty koriin