E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Toimittaja: Omega Bio-Tek
D5511-01EA 183 EUR
D5511-01 D5511-02 D5511-00
E.Z.N.A.® SP Plant DNA Kit
Nukleiinihapporeagenssit Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® SP Plant DNA -pakkaus on tarkoitettu laadukkaaseen, nopeaan ja luotettavaan totaali-DNA:n eristykseen kasvisoluista. Tuotteella voi käsitellä enintään 100 mg tuoreita näytteitä tai 30 mg kuivia näytteitä alle 40 minuutissa. Puhdistettu DNA soveltuu monenlaiseen jatkokäsittelyyn, kuten PCR-reaktioihin, restriktioanalyysiin ja hybridisointitekniikoihin.
  • Käyttövalmis tuote eristetyn DNA:n nopeaan puhdistukseen 40 minuutissa
  • Standardoidun menetelmän tulokset ovat luotettavia monenlaisilla näytteillä
  • Ei orgaanisia uuttoja
  • Puhdistettu DNA soveltuu useimpiin käyttötarkoituksiin