E.Z.N.A.® Insect DNA Kit
Toimittaja: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D0926-01EA 147 EUR
D0926-01 D0926-00 D0926-02
E.Z.N.A.® Insect DNA Kit
Nukleiinihapporeagenssit Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® Insect DNA Kit on suunniteltu tehokkaaseen, jopa 60 kb:n pituiseen genomi-DNA:n talteenottoon hyönteisistä, niveljalkaisista, sukkulamadoista, laakamadoista, selkärangattomista sekä tietyistä kasvikudosnäytteistä. Menetelmä soveltuu sekä pakastetuille että alkoholiin tai DNE-liuoksessa säilötyille näytteille, ja hyviä tuloksia voidaan saada formaliinilla säilötyllä materiaalilla. Menetelmässä hyödynnetään kationisen pinta-aktiivisen aineen, setyylitrimetyyliammoniumbromidin (CTAB), tunnettuja ominaisuuksia sekä HiBind-matriisin selektiivistä DNA:n sitomiskykyä. Näin suolat, proteiinit ja muut kontaminantit saadaan poistettua, ja jäljelle jää laadukasta genomi-DNA:ta, joka soveltuu jatkokäsittelyyn, kuten endonukleaasilla pilkkomiseen, PCR-monistukseen ja hybridisaatiotekniikoihin.
  • Eristää DNA:n lyysin jälkeen alle 20 minuutissa
  • Optimoidut puskurit takaavat DNA:n puhtauden
  • Puhdistettu DNA soveltuu monenlaiseen jatkokäsittelyyn