VWR®, , Suojapuku, laboratorio, haalarit, SMS
Toimittaja: VWR
VWR®
113-8225EA 188 EUR
113-8225 113-8588 113-8230 113-8228 113-8229 113-8226 113-8227
VWR®, , Suojapuku, laboratorio, haalarit, SMS
Kertakäyttöiset vaatteet
These durable, anti-static overalls are made of breathable, soft SMS, a spunbonded fabric with a unique tri-laminate construction, that offers a high tensile strength and toughness, plus provides a barrier to fluids and particulates.
  • Hupussa kuminauha
  • Suljetaan läpällisellä vetoketjulla
  • Hihansuissa, nilkoissa ja vyötäröllä kuminauha
  • Sarssisaumat (saumausmenetelmä)
  • Nukkaavat vain vähän
Kankaan vetolujuus ja kestävyys ovat erinomaisia, ja se suojaa nesteiltä ja hiukkasilta. Haalareita voi käyttää lääketieteellisissä ja teollisissa kohteissa sekä laboratorioissa, elektroniikkateollisuudessa ja lääketeollisuudessa (IEST-RP-CC003.3 – taso I).
Paino: 60 g/m²
Sertifikaatit: EN 340, EN 1149-5, EN 13034+A1 (tyyppi 5), EN 13982-1+A1 (tyyppi 6), EN 1073-2, luokka III