E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit II
Toimittaja: Omega Bio-Tek
D0714-50EA 53.8 EUR
OMEGD0714-50
E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit II
E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit II on tarkoitettu molekyylipainoltaan suuren genomi-DNA:n puhdistamiseen tuoreesta tai pakastetusta kokoverta, joka on käsitelty yleisimmillä antikoagulanteilla, kuten sitraatilla, EDTA:lla ja hepariinilla. Pakkauksella voi uuttaa DNA:ta myös buffy coat -kerroksesta tai viljellyistä solunäytteistä. Prosessiin tarvitaan vain yksi putki, mikä vähentää muovitarvikkeiden kulutusta ja ristikontaminaatioriskiä. Yksittäisten tai useiden näytteiden käsittely kestää alle 60 minuuttia. Skaalaus lähtöaineen mukaan on helppoa. Fenoli- tai kloroformiuuttoja ja aikaa vieviä työvaiheita, kuten CsCl-gradienttien ultrasentrifugointia, ei tarvita. E.Z.N.A.® SQ Blood DNA Kit II -pakkauksella puhdistettu DNA soveltuu hellävaraiseen jatkokäsittelyyn.
  • Käsittely on entistä yksinkertaisempaa, mikä vähentää ristikontaminaation määrää
  • Isopropanolisaostus, ei fenoli- eikä kloroformiuuttoja
  • Lähtöaineena voi olla 0,1...20 ml kokoverta
  • Suuri puhtaan DNA:n saanto
  • Puhdistettu DNA soveltuu hellävaraiseen jatkokäsittelyyn