E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA Kit
Toimittaja: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A.® MicroElute®
D3096-02EA 599 EUR
D3096-02 D3096-00
E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA Kit
Nukleiinihapporeagenssit Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® MicroElute® Genomic DNA Kit on nopea ja helppo menetelmä genomi-DNA:n eristämiseen pienistä näytetilavuuksista ja -määristä. Sekä PCR-ajojen että analyyttisten testien tulokset ovat yhdenmukaisia. Järjestelmässä hyödynnetään silikapohjaisen materiaalin sitoutumisominaisuuksia, minikolonnisentrifugointia sekä varta vasten kehitettyjä puskuriliuoksia jopa 60 kb:n pituisen genomi-DNA:n puhdistukseen. Näytteille tehdään ensin lyysi denaturoivissa olosuhteissa, ja sen jälkeen DNA sidotaan siirtämällä näyte HiBind MicroElute® Column -kolonniin. Samalla solujäte, hemoglobiini ja muut proteiinit peseytyvät tehokkaasti pois. Laadukkaan DNA:n voi eluoida 10 jotta 15 µl:lla steriiliä deionisoitua vettä tai MicroElute®-kolonnin eluutiopuskurilla.
  • Puhdistaa genomi-DNA:ta pienistä näytetilavuuksista ja solumääristä
  • Puhdistaa laadukasta genomi-DNA:ta monenlaisista näytteistä
  • Ei fenoli- tai kloroformiuuttoja
  • Puhdistettu DNA soveltuu monenlaiseen jatkokäsittelyyn