Erlenmeyerkolvi, joissa kierrekorkki, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
214-0342EA 31.4 EUR
214-0342 214-0343 214-0344 214-0345
Erlenmeyerkolvi, joissa kierrekorkki, Azlon®
Kolvit ja erlenmeyerit Erlenmeyerkolvit
PMP, läpinäkyvä.
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää jopa 150 °C (lyhyitä jaksoja jopa 170 °C)
  • Pullon ja korkin voi autoklavoida 121 °C:ssa
Punainen, helppolukuinen mitta-asteikko. Leveä suu, kierrekorkki GL 40 tai GL 52. Voidaan sulkea myös vakiohiokseen sopivalla PP-tulpalla.