E-Z 96® Plant DNA Kit
Toimittaja: Omega Bio-Tek
D1086-01EA 276 EUR
D1086-01 D1086-02
E-Z 96® Plant DNA Kit
Nukleiinihapporeagenssit Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E-Z 96® Plant DNA Kit -pakkauksella voi eristää huippulaatuista solun totaali-DNA:ta nopeasti ja luotettavasti monista eri kasvilajeista ja -kudoksista 96-kuoppalevyllä. E-Z 96® Plant DNA Kit -pakkausten puskuriliuos on mukautettu SP Plant DNA -pakkauksesta. Puskuriliuos soveltuu monenlaisille kasveille, kuten poikkeuksellisen paljon fenoliyhdisteitä tai polysakkarideja sisältäville lajeille (esimerkiksi puuvilla-, mänty- ja maapähkinänäytteille). Jokaisessa kuopassa voi käsitellä jopa 50 mg tuoretta kudosta tai 12 mg kuivaa kudosta alle tunnissa. Pakkauksessa hyödynnetään HiBind-matriisin kykyä sitoa nukleiinihappoa reversiibelisti sekä E-Z 96® DNA -levyn nopeutta ja monipuolisuutta. Ne poistavat kasvikudoslysaateista polysakkaridit, fenoliset yhdisteet ja entsyymi-inhibiittorit. Puhdistettu DNA soveltuu PCR-ajoihin, restriktioentsyymeillä pilkkomiseen ja hybridisaatiotekniikoihin.
  • Eristää DNA:n 96 näytteestä <90 minuutissa
  • Optimoidut puskurit takaavat DNA:n puhtauden toistettavasti
  • Ei orgaanisia uuttoja
  • Puhdistettu DNA soveltuu monenlaiseen jatkokäsittelyyn
  • E-Z 96® -levy soveltuu useimpiin robottityöasemiin