E.Z.N.A.®- ja E-Z 96® Cycle Pure Kit -pakkaukset
Toimittaja: Omega Bio-Tek
D6492-02EA 295 EUR
D6492-02 D1043-02 D6492-01 D6492-00 D6293-02 D6293-01 D6293-00
E.Z.N.A.®- ja E-Z 96® Cycle Pure Kit -pakkaukset
Nukleiinihapporeagenssit Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
E.Z.N.A.® Cycle Pure Kit -pakkaukset on tarkoitettu PCR-reaktioista tai muista entsymaattisista reaktioista peräisin olevan yksi- tai kaksijuosteisen DNA:n nopeaan puhdistamiseen. Puhdistus poistaa DNA-näytteistä kaikki alukkeet, nukleotidit, entsyymit, suolat ja muut epäpuhtaudet. E.Z.N.A.® MicroElute Cycle Pure Kit -pakkauksilla voi puhdistaa PCR-näytteitä eluutiotilavuuden ollessa 10 jotta 15 µl. E-Z® 96 Cycle Pure Kit -pakkauksilla taas voi puhdistaa samanaikaisesti jopa 96 PCR-näytettä, jotka ovat peräisin useista monistuksista. E-Z® 96 Cycle Pure Kit -pakkauksessa hyödynnetään monikuoppatekniikkaa, mikä tehostaa manuaalista tai täysin automaattista puhdistusta.
V-spin columns have an attached cap, while Q-spin columns are capless. The columns are otherwise identical in use and application.