Cyclopentadienyltitanium trichloride
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
77134.03EA 173 EUR
77134.03 77134.06
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Cyclopentadienyltitanium trichloride
Kaava: C₅Cl₃Ti
MW: 214,28 g/mol
Sulamispiste: 210 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003724
CAS-numero: 1270-98-0
UN: 3261
ADR: 8,II