Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
20617.06EA 710 EUR
20617.06
Cyclopentadienylzirconium trichloride ≥98%
Cyclopentadienylzirconium trichloride
Kaava: C₅H₅Cl₃Zr
MW: 262,676 g/mol
Sulamispiste: 210 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015756
CAS-numero: 34767-44-7
UN: 3261
ADR: 8,II