Propisochlor, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
34056-50MG-REA 145 EUR
34056-50MG-R
Propisochlor, Supelco®
Propisochlor
Kaava: C₁₅H₂₂ClNO₂
MDL numero: MFCD01632345
CAS-numero: 86763-47-5