3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L17850.03EA 53.7 EUR
L17850.03 L17850.06
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid ≥98%
3-Formyl-4-methoxyphenylboronic acid
Kaava: C₈H₉BO₄
MW: 179,97
Sulamispiste: ∼ 240 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02093661
CAS-numero: 121124-97-8
EINECS: 000-000-0