2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H54136.AEEA 139 EUR
H54136.AE H54136.AP
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate 99%
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Kaava: C₁₇H₂₇NO₂
MW: 277,40 g/mol
Kiehumispiste: 325 °C
Tiheys: 0,995
Leimahduspiste: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017526
CAS-numero: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3