2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAD1871-25MLEA 22 EUR
TCIAD1871-25ML TCIAD1871-100ML
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Ethylhexyl-4-(dimethylamino)benzoate
Kaava: C₁₇H₂₇NO₂
MW: 277,40 g/mol
Leimahduspiste: 208°C
MDL numero: MFCD00017526
CAS-numero: 21245-02-3
EINECS: 244-289-3
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/69/28978669.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %