Indium(III) isopropoxide 5% (w/v) in 2-propanol , 99% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
44562.AEEA 971 EUR
44562.AE 44562.AC
Indium(III) isopropoxide 5% (w/v) in 2-propanol , 99% (metals basis)
Indium(III) isopropoxide
Kaava: C₉H₂₁InO₃
Kiehumispiste: 82 °C
Tiheys: 0,78
Leimahduspiste: 12 °C (54 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00210318
CAS-numero: 38218-24-5
ADR: 3,II