4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Toimittaja: Thermo Scientific
MAYBBTB10056DAEA 0 EUR
CHMPBTB10056.250 MAYBBTB10056DA
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
4'-Amino-2'-hydroxyacetophenone
Kaava: C₈H₉NO₂
MDL numero: MFCD00100636
CAS-numero: 2476-29-1