2-Chloro-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
|
Varoitus
|
TCIAC1860-5GEA
70.4
EUR
TCIAC1860-5G
TCIAC1860-25G
2-Chloro-4'-fluorobenzophenone ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4'-fluorobenzophenone
Kaava:
C₁₃H₈ClFO MW: 234,6534 g/mol |
MDL numero:
MFCD00000559 CAS-numero: 1806-23-1 EINECS: 217-300-4 |
![]() |
Testitulosten erittely
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 59.0 to 63.0 deg-C |