N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Vaara
H34120.03EA 172 EUR
H34120.03 H34120.MD
N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(3,5-Dichloro-2-pyridyl)thiourea
Kaava: C₆H₅Cl₂N₃S
MW: 222,09 g/mol
Sulamispiste: 164…168 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD15525457
CAS-numero: 31545-32-1