N-(5-Chloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Vaara
H33063.06EA 622 EUR
H33063.06
N-(5-Chloro-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(5-Chloro-2-pyridyl)thiourea
Kaava: C₆H₆ClN₃S
MW: 187,65 g/mol
Sulamispiste: 230…234 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06739936
CAS-numero: 31430-27-0