Calcium pyruvate, vedetön 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
B25204.22EA 180 EUR
B25204.22 B25204.14
Calcium pyruvate, vedetön 97%
Calcium pyruvate
Kaava: C₆H₆CaO₆
MW: 214,19 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00037199
CAS-numero: 52009-14-0
EINECS: 257-599-9