Calcium pyruvate
Toimittaja: Molekula
MOLE19918840-100GEA 0 EUR
MOLE19918840-100G
Calcium pyruvate
Calcium pyruvate
Kaava: C₆H₆CaO₆
MW: 214,19 g/mol
MDL numero: MFCD00037199
CAS-numero: 52009-14-0
EINECS: 257-599-9