Ethyl acetopyruvate 98%
Toimittaja: Acros Organics
ACRO214010050EA 57.5 EUR
ACRO214010050
Ethyl acetopyruvate 98%
Ethyl acetopyruvate
Kaava: C₇H₁₀O₄
MW: 158,15
Kiehumispiste: 101…103 °C (12 mmHg)
Sulamispiste: 16…18 °C
Tiheys: 1,12 g/cm³
Leimahduspiste: >112 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009124
CAS-numero: 615-79-2
EINECS: 210-447-5
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %