N-Bromoacetamide 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L02953.06EA 191 EUR
L02953.06 L02953.14
N-Bromoacetamide 95%
N-Bromoacetamide
Kaava: C₂H₄BrNO
Sulamispiste: 102…106 °C
MDL numero: MFCD00037097
CAS-numero: 79-15-2
EINECS: 201-181-0
UN: 3261
ADR: 8,III