L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A16941.14EA 61.5 EUR
A16941.14 A16941.22
L(+)-Diisopropyl tartrate ≥98%
L(+)-Diisopropyl tartrate
Kaava: C₁₀H₁₈O₆
MW: 234,25 g/mol
Kiehumispiste: 150…151 °C (11 mmHg)
Tiheys: 1,117
Leimahduspiste: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064450
CAS-numero: 2217-15-4
EINECS: 218-709-0