D-(-)-Diisopropyl tartrate 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO211180500EA
119
EUR
ACRO211180500
ACRO211180100
D-(-)-Diisopropyl tartrate 99%
D-(-)-Diisopropyl tartrate
Kaava:
C₁₀H₁₈O₆ MW: 234,25 g/mol Leimahduspiste: 110 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00008876 CAS-numero: 62961-64-2 EINECS: 263-771-4 |
Testitulosten erittely
Appearance | Clear colorless Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -16° to -18.5° (20°C, 589 nm) (neat) |