Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12162.36EA 371 EUR
A12162.36 A12162.22
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl) ≥98%
Glycine hydrochloride (H-Gly-OH.HCl)
Kaava: C₂H₆ClNO₂
MW: 111,53
Sulamispiste: 175…178 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012872
CAS-numero: 6000-43-7
EINECS: 227-841-8