N-Phenylglycine
Toimittaja: Molekula
MOLEM36752536EA 178 EUR
MOLEM36752536
N-Phenylglycine
N-Phenylglycine
Kaava: C₈H₉NO₂
MW: 151,17 g/mol
MDL numero: MFCD00014009
CAS-numero: 103-01-5
EINECS: 203-070-2