Dysprosium(III) oxalate decahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Toimittaja: Alfa Aesar
Varoitus
14593.14EA 118 EUR
14593.14 14593.22
Dysprosium(III) oxalate decahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dysprosium(III) oxalate decahydrate
Kaava: C₆Dy₂O₁₂·10H₂O
MW: 769,21 (589,06 anhy)
Sulamispiste: 40 °C (-H₂O)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150482
CAS-numero: 24670-07-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III