N-Phenyliminodiacetic acid 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
L08437.14EA 577 EUR
L08437.14 L08437.06
N-Phenyliminodiacetic acid 97%
N-Phenyliminodiacetic acid
Kaava: C₁₀H₁₁NO₄
MW: 209,20 g/mol
Sulamispiste: ∼ 140 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00043570
CAS-numero: 1137-73-1