1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea ≥97%
Vaara
B20824.88EA 88.4 EUR
B20824.88 B20824.09
1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea ≥97%
1-Methyl-1-phenyl-2-thiourea
Kaava: C₈H₁₀N₂S
MW: 166,24 g/mol
Sulamispiste: 100…104 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00086629
CAS-numero: 4104-75-0
EINECS: 223-877-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III