Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L16709.06EA 496 EUR
L16709.06 L16709.03
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine 95%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)amine
Kaava: C₄H₅F₆N
Kiehumispiste: 70…71 °C
Tiheys: 1,100
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00042094
CAS-numero: 407-01-2
EINECS: 206-978-7
ADR: 8,III