Iodoacetic anhydride 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO307590010EA 197 EUR
ACRO307590010 ACRO307592500
Iodoacetic anhydride 97%
Iodoacetic anhydride
Kaava: C₄H₄I₂O₃
Sulamispiste: 43…49 °C
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00001080
CAS-numero: 54907-61-8
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 49 °C
Titration by coupling ≥96.0 %