(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
B22667.06EA 79 EUR
B22667.06 B22667.14
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal ≥97%
(Methylthio)acetaldehyde dimethyl acetal
Kaava: C₅H₁₂O₂S
MW: 136,21 g/mol
Kiehumispiste: 170…171 °C
Tiheys: 1,022
Leimahduspiste: 53 °C (127 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009848
CAS-numero: 40015-15-4
EINECS: 000-000-0
ADR: 3,III