3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD3664-1GEA 73.7 EUR
TCIAD3664-1G
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3,6,9-Trioxa-1,11-undecanediamine
Kaava: C₈H₂₀N₂O₃
MW: 192,2560 g/mol
Kiehumispiste: 127°C
MDL numero: MFCD00628164
CAS-numero: 929-75-9
EINECS: 213-206-2
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/45/28985645.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %