4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAD1571-500MLEA 95.7 EUR
TCIAD1571-500ML TCIAD1571-25ML TCIAD1571-100ML
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,7,10-Trioxa-1,13-tridecanediamine
Kaava: C₁₀H₂₄N₂O₃
MW: 220,3092 g/mol
Kiehumispiste: 151°C
Leimahduspiste: 166°C
MDL numero: MFCD00059850
CAS-numero: 4246-51-9
EINECS: 224-207-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/75/28978375.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %