Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
A15164.03EA 113 EUR
A15164.03 A15164.06
Ethyl trimethylacetopyruvate ≥98%
Ethyl trimethylacetopyruvate
Kaava: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,24 g/mol
Kiehumispiste: 68…70 °C (0,5 mmHg)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052319
CAS-numero: 13395-36-3
EINECS: 236-478-4