Diclofenac sodium salt
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
J62609.22EA 733 EUR
J62609.22 J62609.06 J62609.14
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Kaava: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MW: 318,1 g/mol
Sulamispiste: 283…285 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00082251
CAS-numero: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III