Diclofenac sodium salt
Toimittaja: Molekula
MOLE39643340-25GEA 170 EUR
MOLE39643340-25G
Diclofenac sodium salt
Diclofenac sodium salt
Kaava: C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂
MDL numero: MFCD00082251
CAS-numero: 15307-79-6
EINECS: 239-346-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III