4'-Hydroxydiclofenac
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
J64095.X0EA 1020 EUR
J64095.X0
4'-Hydroxydiclofenac
4'-Hydroxydiclofenac
Kaava: C₁₄H₁₁Cl₂NO₃
MW: 312,15
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD01671980
CAS-numero: 64118-84-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III