4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO314570050EA 81 EUR
ACRO314570050 ACRO314570250
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
4-Methoxyphenyl chloroformate
Kaava: C₇H₄BrClO₂
MW: 186,5924 g/mol
Kiehumispiste: 49 °C (,2 mmHg)
Tiheys: 1,25 g/cm³
Leimahduspiste: >110 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00013258
CAS-numero: 7693-41-6
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %